Merck
472603
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-N-[3-(sulfooxy)propyl]-1-nonanaminium hydroxide inner salt
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)8N(CH3)2(CH2)3OSO3
Número de CAS:
Peso molecular:
309.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
mp
230 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOS([O-])(=O)=O
Aplicación
Zwitterionic surfactant
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)