Merck
471852
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-(1-Aminohexyl)phosphonic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH(NH2)P(O)(OH)2
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
98%
optical activity
[α]20/D +25°, c = 5 in 1 M NaOH
mp
270-276 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC[C@@H](N)P(O)(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)