470945
Resorcinol diglycidyl ether
Sinónimos:
1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzene, 1,3-Diglycidyloxybenzene, Diglycidyl resorcinol ether, Resorcinol bis(2,3-epoxypropyl) ether, Resorcinol diglycidyl ether, Resorcinol glycidyl ether, m-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzene
About This Item
Formulario
solid
peso equivalente
120-135 Epoxide
índice de refracción
n20/D 1.542 (lit.)
viscosidad
300-500 cP
bp
172 °C (lit.)
solubilidad
H2O: insoluble
densidad
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1OC1COc2cccc(OCC3CO3)c2
InChI
1S/C12H14O4/c1-2-9(13-5-11-7-15-11)4-10(3-1)14-6-12-8-16-12/h1-4,11-12H,5-8H2
Clave InChI
WPYCRFCQABTEKC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?