47080
5-Fluoroindole
purum, ≥97.0% (GC)
Sinónimos:
NSC 88613
About This Item
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
solid
mp
45-48 °C (lit.)
45-48 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H6FN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H
Clave InChI
ODFFPRGJZRXNHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Reactant for preparation of 5-HT6 receptor ligands
- Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Reactant for preparation of antitumor agents
- Reactant for preparation of antibacterial agents
- Reactant for preparation of immunosuppressive agents
- Reactant for preparation of Sodium-Dependent Glucose Co-transporter 2 (SGLT2) Inhibitors for the Management of Hyperglycemia in Diabetes
- Reactant for preparation of Myeloperoxidase Inhibitors
- Reactant for preparation of Potent Selective Serotonin Reuptake Inhibitors
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?