Merck
470708
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H3(OCH3)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
182.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
64-67 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(OC)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5,10H,1-2H3
Clave InChI
QXOXUEFXRSIYSW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate may be used as starting reagent in the novel synthesis of gefitinib. Synthesis involves the alkylation of starting material, followed by nitration, reduction, cyclization, chlorination and two successive amination reactions. It may be used as starting reagent in the synthesis of methyl 5-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-4-methoxy-2-nitrobenzoate.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Andrew S Rosenthal et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(10), 3152-3158 (2011-04-01)
Continued examination of substituted 6-arylquinazolin-4-amines as Clk4 inhibitors resulted in selective inhibitors of Clk1, Clk4, Dyrk1A and Dyrk1B. Several of the most potent inhibitors were validated as being highly selective within a comprehensive kinome scan.