Merck
470562
Sigma-Aldrich
Bis(2,4,6-trimethylpyridine)iodine(I) hexafluorophosphate
97%
Sinónimos:
Bis(2,4,6-trimethylpyridine)iodine(I) hexafluorophosphate, Bis(collidine)iodine hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H22F6IN2P
Número de CAS:
Peso molecular:
514.23
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
mp
124-126 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[IH2+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cc1cc(C)nc(C)c1.Cc2cc(C)nc(C)c2
InChI
1S/2C8H11N.F6P.H2I/c2*1-6-4-7(2)9-8(3)5-6;1-7(2,3,4,5)6;/h2*4-5H,1-3H3;;1H2/q;;-1;+1
Clave InChI
VJHUELANRSPQIV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)