Merck
470023
Sigma-Aldrich
D-Threoninol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH(NH2)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
105.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D 4.5±0.5°, c = 1 in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
57.5-61.5 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
C[C@H](O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-3(7)4(5)2-6/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3/t3-,4-/m0/s1
Clave InChI
MUVQIIBPDFTEKM-IMJSIDKUSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yukiko Kamiya et al.
International journal of molecular sciences, 21(15) (2020-07-29)
Small interfering RNA (siRNA) has been recognized as a powerful gene-silencing tool. For therapeutic application, chemical modification is often required to improve the properties of siRNA, including its nuclease resistance, activity, off-target effects, and tissue distribution. Careful siRNA guide strand