Merck
469734
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Methylmandelonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4CH(OH)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
147.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]18/D +39°, c = 1 in chloroform
mp
52-58 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)[C@@H](O)C#N
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11)6-10/h2-5,9,11H,1H3/t9-/m0/s1
Clave InChI
KKGXJLAWLSJRGK-VIFPVBQESA-N
Aplicación
Useful intermediate in the preparation of optically active α-hydroxy carboxylic acids, α-hydroxy aldehydes, α-hydroxy ketones, and 2-amino alcohols.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kruse, C.G. In Collins, A.N. Sheldrake, G.N. Crosby, J., Eds.
Chirality in Industry, 279-279 (1992)