Merck
469378
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3ClF3N
Número de CAS:
Peso molecular:
181.54
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
36-40 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H3ClF3N/c7-5-4(6(8,9)10)2-1-3-11-5/h1-3H
Clave InChI
RXATZPCCMYMPME-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine is a trifluoromethyl-substituted pyridine derivative.[1]
Aplicación
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine may be used in the preparation of 5,5′-bis(trifluoromethyl)-2,2′-bipyridine, via modified Ullmann reaction.[2]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Modified Ullmann coupling of 2-chloro-3-trifluoromethylpyridine.
Munavalli S, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 73(1), 1-6 (1995)
Trifluoromethyl-Substituted Pyridines Through Displacement of Iodine by in situ Generated (Trifluoromethyl) copper.
Cottet F and Schlosser M.
European Journal of Organic Chemistry, 2, 327-330 (2002)