468207
Iron(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
Sinónimos:
Fe(TMHD)3
About This Item
Productos recomendados
form
solid
reaction suitability
core: iron
mp
179-185 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Fe](O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Fe/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b2*8-7+;8-7-;
InChI key
NXBJVTQWYMSPSJ-GECNZSFWSA-K
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?