Merck
467138
Sigma-Aldrich
Chlorodimethylphenethylsilane
≥98%
Sinónimos:
Chlorodimethyl(2-phenylethyl)silane, Dimethyl(2-phenylethyl)chlorosilane, Dimethyl(phenethyl)chlorosilane
Seleccione un Tamaño
5 ML
MXP 2,785.00
MXP 2,785.00
Fecha estimada de envío13 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
MXP 2,785.00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH2Si(CH3)2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
198.76
Beilstein/REAXYS Number:
2935510
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MXP 2,785.00
Fecha estimada de envío13 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
≥98%
bp
57 °C/0.03 mmHg (lit.)
density
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
C[Si](C)(Cl)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15ClSi/c1-12(2,11)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
InChI key
SBBQHOJYUBTWCW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)