Merck
466328
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) iodide
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
PrI3
Número de CAS:
Peso molecular:
521.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
grade
anhydrous
assay
≥99.9% trace metals basis
form
powder
mp
737 °C (lit.)
density
5.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Pr](I)I
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)