Merck
465887
Sigma-Aldrich
trans-3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3)2C6H3CH=CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
284.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
166-169 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C11H6F6O2/c12-10(13,14)7-3-6(1-2-9(18)19)4-8(5-7)11(15,16)17/h1-5H,(H,18,19)/b2-1+
Clave InChI
IZKCKOPHMWHBHR-OWOJBTEDSA-N
Aplicación
trans-3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid (F-CIN) was employed as hydrophobic probe to investigate the interactions between hydrophobic guest molecules and polymers forming the micelle core.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cristiano Giacomelli et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 23(13), 6947-6955 (2007-05-26)
Block copolymer micelles find application in many fields as nanocarriers, especially in drug delivery. We report herein that specific interactions between hydrophobic guest molecules and core-forming segments can significantly improve the loading capacity of polymeric micelles. High loading capacities (>100%