464767
Tetraammineplatinum(II) tetrachloroplatinate(II)
97%
Sinónimos:
Magnus Green salt
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
320 °C (dec.) (lit.)
density
4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N[Pt++](N)(N)N.Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)