463736
Sodium hexanitrocobaltate(III)
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Sodium cobaltnitrite, Sodium hexanitritocobaltate(III)
About This Item
assay
99.999% trace metals basis
form
solid
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co-3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.6NO2.3Na/c;6*2-1-3;;;/q-3;;;;;;;3*+1
InChI key
IMBXIBFCGMYSME-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?