Merck
463019
Sigma-Aldrich
Silicon tetrafluoride
electronic grade, ≥99.99%
Sinónimos:
Silicon(IV) fluoride
About This Item
Fórmula lineal:
SiF4
Número de CAS:
Peso molecular:
104.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
electronic grade
Ensayo
≥99.99%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: silicon
impurezas
<0.5 ppm Carbon monoxide (CO)
<1 ppm Argon + oxygen (Ar + O2)
<1 ppm Carbon dioxide (CO2)
<10 ppm Methane (CH4)
<3 ppm Nitrogen (N2)
<50 ppm Hydrogen fluoride (HF)
bp
−86 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
temperatura de transición
critical temperature −14.2 °C
densidad
3.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
F[Si](F)(F)F
InChI
1S/F4Si/c1-5(2,3)4
Clave InChI
ABTOQLMXBSRXSM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Silicon tetrafluoride is used in ion-implantation processes and as a precursor to fluorinated silica via plasma-assisted CVD. Mixtures of SiF4-SiH4-H2 have recently been used to deposit polycrystalline silicon thin films via remote plasma chemical vapor deposition (RPCVD). Such fluorinated thin films show visible photoluminescence (PL) at room temperature.
Envase
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Otras notas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
espiga
Referencia del producto
Descripción
Precios
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
válvula de purga
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cicala, G.
Journal of Applied Physiology, 80, 6564-6564 (1996)
Diffusion and Defect Data, Solid State Data, Part B, 51-52, 149-149 (1996)
[Experimental study of toxic properties of silicon tetrafluoride].
G I Rumiantsev et al.
Gigiena i sanitariia, (5)(5), 31-33 (1991-05-01)
Kathryn George et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(7), 1584-1593 (2011-01-18)
The hypervalent adducts of SiF(4), trans-[SiF(4)(R(3)PO)(2)] (R = Me, Et or Ph), cis-[SiF(4){R(2)P(O)CH(2)P(O)R(2)}] (R = Me or Ph), cis-[SiF(4)(pyNO)(2)] and trans-[SiF(4)(DMSO)(2)] have been prepared from SiF(4) and the ligands in anhydrous CH(2)Cl(2), and characterised by microanalysis, IR and VT multinuclear
Journal of the Electrochemical Society, 143, 2640-2640 (1996)