Merck
462748
Sigma-Aldrich
(−)-N-(Phenylsulfonyl)glutamic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HO2CCH2CH2CH(NHSO2C6H5)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
287.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]24/D −15°, c = 5 in H2O
mp
137-140 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CC[C@H](NS(=O)(=O)c1ccccc1)C(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)