Merck
462187
Sigma-Aldrich
1,3-Diimino-5,6-bis(octyloxy)isoindoline
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H39N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
401.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
122-125 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCOc1cc2C(=N)NC(=N)c2cc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H39N3O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-28-21-17-19-20(24(26)27-23(19)25)18-22(21)29-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3,(H3,25,26,27)
Clave InChI
BSEHMIIRKOOGMD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,3-Diimino-5,6-bis(octyloxy)isoindoline (3-Imino-5,6-dioctoxyisoindol-1-amine) is a heterocyclic building block useful in chemical synthesis studies.
Aplicación
  • reactant in template condensation reaction
  • reactant in synthesis of nonmetalated triazolephthalocyanine derivatives
  • reactant for synthesis of Group VIA metal octaalkoxymetallophthalocyanines
  • reactant for preparation of nickel and zinc phthalocyaninato-triazolehemiporphyrazinato complexes
  • reactant for preparation of unsymmetric substituted push-pull phthalocyanines
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)