Merck
461873
Sigma-Aldrich
(S,S)-DIPAMP
≥95%
Sinónimos:
(S,S)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)(phenylphosphino)]ethane, (S,S)-1,2-Ethanediylbis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphine]
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3OC6H4P(C6H5)CH2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
458.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95%
mp
101-105 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3OC)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28O2P2/c1-29-25-17-9-11-19-27(25)31(23-13-5-3-6-14-23)21-22-32(24-15-7-4-8-16-24)28-20-12-10-18-26(28)30-2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t31-,32-/m0/s1
Clave InChI
QKZWXPLBVCKXNQ-ACHIHNKUSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)