Merck
461458
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-(1-Phenylethyl)phthalamic acid
97%
Sinónimos:
(R)-(+)-N-(α-Methylbenzyl)phthalamic acid, (R)-(+)-N-(α-Methylbenzyl)phthalic acid monoamide
About This Item
Fórmula lineal:
2-[C6H5CH(CH3)NHCO]C6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
269.30
Beilstein:
5793588
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]24/D +46°, c = 2 in ethanol
mp
130-135 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H](NC(=O)c1ccccc1C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H15NO3/c1-11(12-7-3-2-4-8-12)17-15(18)13-9-5-6-10-14(13)16(19)20/h2-11H,1H3,(H,17,18)(H,19,20)/t11-/m1/s1
Clave InChI
VCFKXWGKKDZMPO-LLVKDONJSA-N
Aplicación
Acid for the resolution of amines.[1][2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kozma, D. et al.
J. Therm. Anal., 44, 339-339 (1995)
Acs, M. et al.
Chirality, 6, 314-314 (1994)