Merck
461024
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) oxalate hydrate
99.99% trace metals basis
Seleccione un Tamaño
25 G
MXP 1,531.00
MXP 1,531.00
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
MXP 1,531.00
About This Item
Fórmula lineal:
La2(C2O4)3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
541.87 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
99.99% trace metals basis
Formulario:
powder
MXP 1,531.00
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lanthanum
cadena SMILES
O.O=C1O[La](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[La]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2La.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
Clave InChI
KHZAMZAEBBFMFS-UHFFFAOYSA-H
Aplicación
Reagent in a new preparation of single crystal niobium phosphide via a La-Nb-P-O complex intermediate.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J. Xu et al.
Inorganic chemistry, 35(4), 845-849 (1996-02-14)
Large single crystals of NbP have been prepared. A single-crystal X-ray diffraction study shows that it crystallizes in tetragonal symmetry with space group I4(1)md (No. 109) and lattice parameters a = 3.3324(2) Å, c = 11.3705(7) Å, and Z =