Merck
46083
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetrapropionic acid
≥97.0% (calc. based on dry substance)
Sinónimos:
3,3′,3″,3″′-(Ethylenedinitrilo)tetrapropionic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H24N2O8
Número de CAS:
Peso molecular:
348.35
Beilstein:
1716926
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0% (calc. based on dry substance)
Formulario
solid
impurezas
5-10% water
mp
178-181 °C (dec.)
cadena SMILES
OC(=O)CCN(CCN(CCC(O)=O)CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O8/c17-11(18)1-5-15(6-2-12(19)20)9-10-16(7-3-13(21)22)8-4-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Clave InChI
KWYJDIUEHHCHCZ-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Agentes acomplejantes; la estabilidad con Cu(II) (sobre 18) es mucho mayor que otros cationes
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
L.H.J. Lajunen et al
Acta Chemica Scandinavica, 43, 2-2 (1989)