Merck
460605
Sigma-Aldrich
Indium(I) bromide
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Sinónimos:
Indium(1+) bromide
About This Item
Fórmula lineal:
InBr
Número de CAS:
Peso molecular:
194.72
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
anhydrous
Ensayo
99.998% trace metals basis
Formulario
beads
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: indium
tamaño de partícula
−10 mesh
bp
656 °C (lit.)
mp
220 °C (lit.)
densidad
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[InH2]
InChI
1S/BrH.In.2H/h1H;;;/q;+1;;/p-1
Clave InChI
GMVXLLMXELBKRR-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Leads to the formation of dimeric o-phenyleneindium bromide tetrakis(tetrahydrofuran) adduct, a polyfunctional Lewis acid-Lewis base adduct.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gabbai, F.P. et al.
Organometallics, 15, 4119-4119 (1996)