Merck
460451
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl stearate
technical grade
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)16CO2CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
328.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
grado
technical grade
bp
149 °C (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
solubilidad
hexane and water: insoluble
toluene, ethanol and acetone: soluble
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO
Aplicación
Plasticizer
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)