Merck
459585
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-2-(4′-methyl-2-biphenylyl)-2-oxazoline
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H19NO
Número de CAS:
Peso molecular:
265.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
45-48 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C3=NC(C)(C)CO3
InChI
1S/C18H19NO/c1-13-8-10-14(11-9-13)15-6-4-5-7-16(15)17-19-18(2,3)12-20-17/h4-11H,12H2,1-3H3
Clave InChI
JUNZDJNCZJUDRU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)