45885
(+)-Cedryl acetate
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(3R,3aS,6R,7R,8aS)-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol-6-acetate
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
Ensayo
≥90% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +26±1°, c = 1% in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.499 (lit.)
bp
>200 °C (lit.)
mp
44-46 °C
densidad
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC[C@@]3(C)OC(C)=O
InChI
1S/C17H28O2/c1-11-6-7-13-15(3,4)14-10-17(11,13)9-8-16(14,5)19-12(2)18/h11,13-14H,6-10H2,1-5H3/t11-,13+,14-,16-,17+/m1/s1
Clave InChI
HQKQRXZEXPXXIG-DTWJZALFSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)