Merck
458120
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzamide
99%
About This Item
Fórmula lineal:
F3C6H2CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
175.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
mp
114-117 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=O)c1c(F)ccc(F)c1F
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)