Merck
457655
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane-co-alkylmethylsiloxane)
About This Item
Fórmula lineal:
[Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(R)O]y, R = C16-C18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
mp
20 °C (lit.)
temperatura de transición
softening point >23 °C
solubilidad
hydrocarbons, higher alcohols and fatty esters: soluble
densidad
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(O)O.CCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(O)O
Características y beneficios
Good lubricity and spreadability,
Forma física
The copolymer is linear polysiloxane functionalized with (~32) branched and linear alkyl groups.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)