457299
Poly(tetrafluoroethylene oxide-co-difluoromethylene oxide) α,ω-diol, ethoxylated
average Mn ~2,200
About This Item
Fórmula lineal:
HO(CH2CH2O)xCH2CF2O(CF2CF2O)y(CF2O)ZCF2CH2(OCH2CH2)xOH
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
actividad específica
~3 ethyl ether units/molecule
mol peso
average Mn ~2,200
índice de refracción
n20/D 1.311 (lit.)
viscosidad
125 cSt(20 °C)(lit.)
densidad
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCO.OC(O)(F)F.OCC(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)F
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)