Documentos clave
457124
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methoxy-2-(2-methoxy-2-oxoethoxy)benzoate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14O6
Número de CAS:
Peso molecular:
254.24
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
97%
mp
75-78 °C (lit.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)