Merck
457043
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
97%
Sinónimos:
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3)2C6H3CH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
286.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
68-73 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CCc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H8F6O2/c12-10(13,14)7-3-6(1-2-9(18)19)4-8(5-7)11(15,16)17/h3-5H,1-2H2,(H,18,19)
Clave InChI
LISLXJGPJUAEHU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A convenient Synthesis of 3, 5-bis (trifluoromethyl) salicylic Acid.
Sui Z and Macielag MJ.
Synthetic Communications, 27(20), 3581-3590 (1997)
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 6, 1585-1585 (1996)