Merck
456810
Sigma-Aldrich
Erbium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.99%
Sinónimos:
Erbium iodide, Erbium triiodide
About This Item
Fórmula lineal:
ErI3
Número de CAS:
Peso molecular:
547.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado
anhydrous
Ensayo
99.99%
Formulario
powder
densidad
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Er](I)I
InChI
1S/Er.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
OKVQKDALNLHZLB-UHFFFAOYSA-K
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)