Merck
456748
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(indenyl)zirconium(IV)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H14Cl2Zr
Número de CAS:
Peso molecular:
392.43
Council of Europe no.:
00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
mp
239-243 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Zr]Cl.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1.[CH]3[CH][C]4C=CC=C[C]4[CH]3
Application
Metallocene cocatalyst for the polymerization of olefins.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)