456578
Poly(1,3-propylene glutarate)
average Mw ~7,100, average Mn ~5,500
Sinónimos:
Poly(trimethylene glutarate)
About This Item
Productos recomendados
form
solid
mol wt
average Mn ~5,500
average Mw ~7,100
transition temp
Tg −56 °C
Tm 48 °C (DSC at peak)
SMILES string
OCCCO.OC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O4.C3H8O2/c6-4(7)2-1-3-5(8)9;4-2-1-3-5/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9);4-5H,1-3H2
InChI key
XJSADXSITAJNBH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)