456233
L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride
97%
Sinónimos:
Dimethyl L-aspartate hydrochloride, L-Asp(OMe)OMe·HCl
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
115-117 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)C[C@H](N)C(=O)OC
InChI
1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2;/h4H,3,7H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
InChI key
PNLXWGDXZOYUKB-WCCKRBBISA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?