Merck
456004
Sigma-Aldrich
Barium oxalate
99.999%
About This Item
Fórmula lineal:
BaC2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
225.35
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.999%
mp
400 °C (dec.) (lit.)
densidad
2.66 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ba++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)