Merck
455520
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
2-(Ethoxy)benzeneboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OC6H4B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
165.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
97-102 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H11BO3/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
Clave InChI
DGFCTCGCMKEILT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions for synthesis of pyridines and pyrimidines, reactions of bromo-N-methylpyrrole, or synthesis of diarylbenzophenones
Reactant involved in:
  • Ipso-amidation with nitriles
  • Studies of the effect of biaryl phosphine ligand structure on C-N and C-C bond formation
  • Oxidative coupling via C-H arylation
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)