455415
Ammonium tetrakis(3-chlorophenyl)borate
95%
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
impurities
1 wt. % ethyl alcohol
mp
199-203 °C (lit.)
SMILES string
[NH4+].Clc1cccc(c1)[B-](c2cccc(Cl)c2)(c3cccc(Cl)c3)c4cccc(Cl)c4
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)