455075
3-(Trimethylsilyl)-1,2-propanediol
98%
About This Item
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
densidad
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)CC(O)CO
InChI
1S/C6H16O2Si/c1-9(2,3)5-6(8)4-7/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
GNKKKKDUZKUFPJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)