Merck
454397
Sigma-Aldrich
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11P(C6H5)2(O)
Número de CAS:
Peso molecular:
284.33
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12350000
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
168-172 °C (lit.)
SMILES string
O=P(C1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)