Merck
454311
Sigma-Aldrich
N-Z-Ethylenediamine hydrochloride
95%
Sinónimos:
N-Z-1,2-Diaminoethane hydrochloride, Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OCONHCH2CH2NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
230.69
Beilstein:
4724532
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
mp
169-172 °C (lit.)
grupo funcional
Cbz
amine
cadena SMILES
[H]Cl.NCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H14N2O2.ClH/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,11H2,(H,12,13);1H
Clave InChI
QMLKQXIAPAAIEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)