Merck
451320
Sigma-Aldrich
Ytterbium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Ytterbium tribromide
About This Item
Fórmula lineal:
YbBr3
Número de CAS:
Peso molecular:
412.75
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
grado
anhydrous
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: ytterbium
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[Yb](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Yb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
QNLXXQBCQYDKHD-UHFFFAOYSA-K
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)