Merck
451126
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) carbonate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Gadolinium carbonate (Gd2 (CO3 )3 ) hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Gd2(CO3)3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
494.53 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: gadolinium
cadena SMILES
O.[Gd+3].[Gd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2Gd.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
Clave InChI
MXYFVHNBWNHETM-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)