Merck
449725
Sigma-Aldrich
Cerium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Cerium tribromide, Cerous bromide
About This Item
Fórmula lineal:
CeBr3
Número de CAS:
Peso molecular:
379.83
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo:
99.9% trace metals basis
grado:
anhydrous
Formulario:
powder
grado
anhydrous
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cerium
impurezas
≤2,000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
730 °C (lit.)
730-732 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[Ce](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ce/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.