Merck
448826
Sigma-Aldrich
N-[3-(Dimethylamino)propyl]acrylamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
156.23
Número CE:
Código UNSPSC:
12162002
Ensayo
97%
contiene
2,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.482 (lit.)
bp
117 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)