Merck
448591
Sigma-Aldrich
Decyltrichlorosilane
97%
Sinónimos:
Trichlorodecylsilane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)9SiCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
275.72
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
135 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)