Merck
446408
Sigma-Aldrich
Dibutylborinic acid, ethanolamine ester
98%
Sinónimos:
2-Aminoethyl dibutylborinate
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3]2BOCH2CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
185.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES string
CCCCB(CCCC)OCCN
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)