Merck
445436
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(2-chloroacetamido)-4-thiazoleacetate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11ClN2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
262.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
146-148 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)Cc1csc(NC(=O)CCl)n1
InChI
1S/C9H11ClN2O3S/c1-2-15-8(14)3-6-5-16-9(11-6)12-7(13)4-10/h5H,2-4H2,1H3,(H,11,12,13)
Clave InChI
HIQNYVMHIBFTCT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)