Merck
445371
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α,α-Di(2-naphthyl)-2-pyrrolidinemethanol
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H23NO
Número de CAS:
Peso molecular:
353.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
assay
99%
optical activity
[α]20/D +101°, c = 0.7 in methanol
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES string
OC([C@H]1CCCN1)(c2ccc3ccccc3c2)c4ccc5ccccc5c4
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)