Merck
445266
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide bis[2-(trimethylsilyl)ethyl] acetal
95%
Sinónimos:
1,1-Bis(2-trimethylsilylethoxy)-N,N-dimethylmethylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H33NO2Si2
Número de CAS:
Peso molecular:
291.58
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
95%
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
125-127 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(OCC[Si](C)(C)C)OCC[Si](C)(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)